Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsätze
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
100 mL
250 mL
500 mL
Größe:
Großer Sockel
Kleiner und mittelgroßer Sockel
Mittelgroßer Sockel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
- Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
- Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Aufnahmevermögen | 50 ml-Röhrchen |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 3 |
| Typ | Block |
| Menge | 3/Packung |
| Größe | Kleiner und mittelgroßer Sockel |