Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsätze
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
100 mL
250 mL
500 mL
Größe:
Großer Sockel
Kleiner und mittelgroßer Sockel
Mittelgroßer Sockel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Stuart SHB1000BASE und Stuart Undergrad Heizplatte
- Zubehör-Heizblock für 100-ml-Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stuart Undergrad Heizplattenrührer-Serie |
| Typ | Block |
| Menge | Je 1 |
| Größe | Großer Sockel |