Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsätze
Artikelnummer. p-7182442
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
100 mL
250 mL
500 mL
Größe:
Großer Sockel
Kleiner und mittelgroßer Sockel
Mittelgroßer Sockel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15143027
Marke: Cole-Parmer™ 0480597
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zusätzlicher Heizblock für 100 ml-Rundkolben zur Verwendung mit der Stuart™ SHB1000BASE und Stuart™ Undergrad Heizplatte
  • Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
  • Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
  • Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Aufnahmevermögen 50 ml-Röhrchen
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 3
Typ Block
Menge 3/Packung
Größe Kleiner und mittelgroßer Sockel