Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblock-Kit
Artikelnummer. 15173027
Click to view available options
Größe:
1 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
3 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
3 x 250 mL, 3 x 100 mL
3 x 250 ml
4 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15173027
Marke: Cole-Parmer™ 0480581
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwandeln Sie Ihre vorhandene 6 x 6 in.-Heizplatte in einen Heizmantel
  • Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
  • Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
  • Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizplatte oder Rühr-Heizplatte
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 6
Typ Heizblock-Kit
Enthält Basis mit 3 x 250 ml- und 3 x 100 ml-Einsätzen
Größe 3 x 250 mL, 3 x 100 mL