Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblock-Kit
Artikelnummer. 15183027
Change view
Click to view available options
Größe:
1 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
3 x 25 mL, 50 mL, 100 mL
3 x 250 mL, 3 x 100 mL
3 x 250 ml
4 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15183027 3 x 250 ml 1 Stück
15103225 4 x 500 ml 1 Stück
15173027 3 x 250 mL, 3 x 100 mL 1 Stück
15133027 1 x 25 mL, 50 mL, 100 mL 1 Stück
15123027 3 x 25 mL, 50 mL, 100 mL 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15183027
Marke: Cole-Parmer™ 0480579
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwandeln Sie Ihre vorhandene 6 x 6 in.-Heizplatte in einen Heizmantel
  • Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
  • Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
  • Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizplatte oder Rühr-Heizplatte
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 3
Typ Heizblock-Kit
Enthält Basis mit 3 x 250 ml-Einsätzen
Größe 3 x 250 ml