Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblock-Klemme
Artikelnummer. 15163027
Click to view available options
Enthält:
Klemme SHB250CLAMP
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15163027
Marke: Cole-Parmer™ 0480578
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwandeln Sie Ihre vorhandene 6 x 6 in.-Heizplatte in einen Heizmantel
  • Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
  • Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
  • Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Typ Zubehör, Blockklemme
Enthält Klemme SHB250CLAMP
Röhrchengröße Mittel