Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
95 x 75 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
- Aus eloxiertem Aluminium
- Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Küvetten-/Pipettenkanäle |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Typ | Block |
| Abmessungen (L x B x H) | 95 x 75 x 50 mm |