Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblöcke
Click to view available options
Röhrchengröße:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die helle, gut ablesbare LED-Anzeige ermöglicht eine einfache Temperatureinstellung und -überwachung. Die empfindliche elektronische Steuerung gewährleistet ausgezeichnete Temperaturstabilität und -gleichförmigkeit. Erwärmt sich in weniger als 12Minuten auf 100 °C. Die meisten Blöcke haben eine separate Öffnung für ein Thermometer, falls erforderlich. Alle Blöcke haben die Abmessungen (B x T x H) 75 mm x 95 mm x 50 mm und können in jeder Kombination verwendet werden, mit Ausnahme der 96- und 384-Mikrotiterplatten mit einer Größe von 150 mm x 95 mm x 61 mm.
- Auswahl an digitalen und analogen Modellen
- Auswahl zwischen Höchsttemperaturen von 130 °C oder 200 °C
- Modell mit drei Blöcken für zusätzliche Kapazität erhältlich
- Einheitliche und stabile Temperaturen
- Mit BioCote™ antimikrobiellem Schutz
- Blockabziehwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
- Blöcke müssen separat bestellt werden – siehe SHT1-Sortiment an Aluminiumblöcken zur präzisen Erwärmung von Reagenzgläsern, Mikrozentrifugenröhrchen, Küvetten und Mikrotiterplatten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 bis 500 ml |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Typ | Block |
| Röhrchengröße | Groß |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |