Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblöcke
Click to view available options
Röhrchengröße:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
- Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
- Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Typ | Block |
| Enthält | Basis SHB250BASE |
| Röhrchengröße | Mittel |