Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblöcke
Artikelnummer. p-8012899
Click to view available options
Röhrchengröße:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15193027
Marke: Cole-Parmer™ 0480576
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumheizblöcke für Blockheizgeräte
  • Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
  • Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
  • Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Block
Enthält Basis SHB250BASE
Röhrchengröße Mittel