Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte, Al/Si-Legierung
Artikelnummer. 11446518
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Höhe (metrisch):
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11446518
Marke: Cole-Parmer™ 0480013
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: Rechteckig; Größe: 11,8 x 19,7 in.
Form:Rechteckig; Größe:11,8 x 19,7 in.
  • Plattenoberteil aus beständiger Legierung
  • Gleichmäßige und konsistente Erwärmung.
  • Temperaturregelung mit einfach zu bedienendem Drehschalter.
  • Mit einer HOT-Warnleuchte für Temperaturen über  50°C.
Spezifikation
Deckplattenmaterial Al/Si-Legierung
Reglertyp Analog
Größe 11,8 x 19,7 in.
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 300 °C
Tiefe (metrisch) 360 mm
Höhe (metrisch) 130 mm
Gewicht (metrisch) 12 kg
Breite (metrisch) 520 mm
Wirkleistung 1500 w
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 1.500 W
Frequenz 50/60 Hz
Modell Gehäuse SB500
Form Rechteck
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Display Analog
Abmessungen (L x B x H) 11,8 x 19,7 in.