Learn More
Cole-Parmer™ Heizplatte/Rührstab
Artikelnummer. 11466498
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Gehäuse SR1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
11466498 Gehäuse SR1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11466498 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0480591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.10 €
    62.39 € / 1 Stück
    Sparen 4.71 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Retortenstab für Ihre Heizplatte, Ihren Rührstab und/oder Ihre Rührheizplatte.
  • SR1 Stativstab
  • Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Geräte) Stuart™ UC152 und US152 Rührheizplatten
    Länge (angloamerikanisch) 2 ft.
    Länge (metrisch) 600 mm
    Modell Gehäuse SR1
    Typ Stange
    Material Edelstahl