Learn More
Cole-Parmer™ BACK&FORTH SHAKER SSL5
Artikelnummer. 12083274
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
250 bis 1250 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
12083274 250 bis 1250 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12083274 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 5170704
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Schüttler zum Mischen von Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen. Stuart™ Just Go SSL5 Schüttler eignen sich ideal für sanfte Mischvorgänge, ob auf dem Labortisch oder in Inkubatoren.
  • Vibrationsmischung mit hoher Geschwindigkeit
  • Digitale Geschwindigkeitsauswahl
  • SSL5 in Laborgröße zum gleichzeitigen Mischen von 8 Platten
  • Integrierter digitaler Timer oder Dauerbetrieb
  • Zubehör für das Mischen von Mikrozentrifugenröhrchen erhältlich
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 2 kg
Drehzahlbereich 250 bis 1250 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 50 W
Temperaturbereich (metrisch) 4°C bis 40°C
Produkttyp Schüttler
Höhe (metrisch) 160 mm
Breite (metrisch) 360 mm