Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoger Magnetrührer
Artikelnummer. 16371776
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Weiß
Deckplattenmaterial:
Edelstahl
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16371776
Marke: Cole-Parmer™ 0480554
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Speziell entwickelte Stuart™ Magnetrührer mit Analogfunktion bieten präzises Rühren bis zu 1400U/min
  • Geeignet zum Mischen großer Volumina bis zu 15 l
  • Die Rührgeschwindigkeit wird durch eine LED-Anzeige in Form eines ‘Hockeyschlägers’ angezeigt
Spezifikation
Geschwindigkeit 200 bis 2000 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Keramik
Fassungsvermögen 15 L
Spannung 120/230 V
Höhe (angloamerikanisch) 3,625 in.
Höhe (metrisch) 18 cm
Länge (angloamerikanisch) 11,75 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Fläche obere Platte (angloamerikanisch) 6 x 6 in.
Fläche obere Platte (metrisch) 15 x 15 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 18 cm
Elektrische Anforderungen 120 bis 230 VAC, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Farbe Schwarz
Reglertyp Analog
Beschreibung Stuart analoger Magnetrührer, Keramik, schwarz, 120 – 230 V
Enthält Zwei mit PTFE beschichtete 25 mm-Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker.