Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoger Magnetrührer
Beschreibung
- Geeignet zum Mischen großer Volumina bis zu 15 l
- Die Rührgeschwindigkeit wird durch eine LED-Anzeige in Form eines ‘Hockeyschlägers’ angezeigt
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 200 bis 2000 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 15 l |
| Spannung | 120/230 V |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,625 in. |
| Höhe (metrisch) | 18 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,75 in. |
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Fläche obere Platte (angloamerikanisch) | 6 x 6 in. |
| Mehr anzeigen |