Learn More
Techne™ pack 250 strips 8 x 0.2ml microtubes caps
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,2 ml
Packungsgröße:
250 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikroröhrchen-Kappe |
| Anzahl pro Packung | 250/Packung |
| Menge | 250/Packung |
| Kapazität (metrisch) | 0,2 ml |