Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Orbitalplatte
Artikelnummer. 11486608
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
250 bis 1250 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
11486608 250 bis 1250 U/min 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11486608
Marke: Cole-Parmer™ 5170706
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für das Mischen von Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen konzipiert. Der Bibby Scientific™ Stuart™ Mini-Schüttler für Mikrotiterplatten eignet sich dank seiner geringen Stellfläche optimal zum Einsetzen in CO2-Inkubatoren und damit für Proben, die geregelte Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen erfordern.
Entwickelt für das Mischen von Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen. Hohe Drehzahlen kombiniert mit einem winzigen Orbit erzeugen eine kräftige Schüttelwirkung, die zum Mischen von kleinen Volumen in Mikrotiterplatten und Mikrozentrifugenröhrchen erforderlich ist. Wird mit einer sehr effektiven Antirutschmatte geliefert, die bis zu vier Mikrotiterplatten sicher hält.
Drehzahl ist variabel von 250 bis 1,250 U/min und kann einfach über die Digitalanzeige in Schritten von 10 U/min eingestellt werden.
Die eingebaute digitale Zeitschaltuhr kann für maximale Vielseitigkeit entweder von 1 Sekunde bis 90 Minuten, 1 Minute bis 9 Stunden oder nur in Minuten bis 9999 Minuten eingestellt werden.
Gerät kann auch für den Dauerbetrieb eingestellt werden.
Zur Auswahl stehen drei Röhrchenhalter als Zubehör, die für die Aufnahme von 1.5, 0.5 und 0.2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgelegt sind. Zwei Röhrchenhalter können gleichzeitig verwendet werden. Sie werden durch die Antirutschmatte sicher gehalten, sodass das Gerät einen effektiven Mikroröhrchenmischer abgibt. Für Proben, die eine kontrollierte Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit erfordern, ist das SSM5-Modell mit geringem Platzbedarf ideal für die Platzierung in CO2-Inkubatoren.
  • Vibrationsmischvorgänge mit hohen Drehzahlen sind ideal für Mikrotiterplatten.
  • Digitale Wahl der Geschwindigkeit für gleichzeitiges Mischen von 4 Platten.
  • Eingebaute digitale Zeitschaltuhr für zeitgesteuerten oder Dauerbetrieb
  • Zubehör für das Mischen von Mikrozentrifugenröhrchen lieferbar
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 1 kg
Drehzahlbereich 250 bis 1250 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 50 W
Temperaturbereich (metrisch) 4°C bis 40°C
Wirkleistung 50 W
Produkttyp Orbitalplatte
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 160 mm
Breite (metrisch) 240 mm
Modell SSM5
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis zu 80 %