Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Kunststoffabstandshalter für Dri-Block Einsatz aus eloxiertem Aluminium
Artikelnummer. 12091602
Click to view available options
Menge:
2/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12091602
Marke: Cole-Parmer™ 3662067
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzisionsgefertigte Aluminium-Heizblöcke bieten hervorragende Temperaturgenauigkeit
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Heizgeräte sind separat erhältlich
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Block
Menge 2/Packung
Länge (angloamerikanisch) 3.9 in.
Länge (metrisch) 98.8 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.6 in.
Breite (metrisch) 37 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.7 in.
Höhe (metrisch) 50 mm