Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plattform
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Stuart™ Orbitalschüttler (SSL1, SSM1)
- Hält Erhlenmeyerkolben oder Flaschen mit Hilfe von Gummisicherungsstangen.
- Das flexible Wiegensystem bietet den Vorteil, dass verschiedene Kombinationen von Schiffen verwendet werden können und somit maximale Vielseitigkeit geboten wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Plattform |
| Abmessungen (L x B) | 340 x 300 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für SGM-250-030K Groß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stuart™ Orbital-Schüttler SSM1, SSL1 |