Learn More
Techne™ Polypropylen-Kugeln
Artikelnummer. 12728968
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 12728968
Marke: Techne™ 1212276
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Techne Bäder und Umwälzthermostate
Aus langlebigem Polypropylen.
Spezifikation
Typ Kugeln
Material Polypropylen
Größe 25 Durchmesser x 250 mm L