Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ digitale Premium-Heizplatte
Artikelnummer. 16321796
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16321796
Marke: Cole-Parmer™ 0480657
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Gehäusematerial Rotes, pulverbeschichtetes Metall
Beschreibung Rot
Deckplattenmaterial Aluminium
Reglertyp Digital
Größe 6 x 6 in.
Temperatur (metrisch) Raumtemperatur bis 325 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 11,75 in.
Tiefe (metrisch) 30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 11,813 in.
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 9,3 cm
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (metrisch) 18 cm
Wirkleistung 700 w
Elektrische Anforderungen 230 VAC, 50/60 Hz
Enthält Netzkabel mit Stecker, PTFE-beschichtete Temperatursonde
Anzahl Positionen 1
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Typ Heizplatte