Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Heizplatte mit Digitalrührer
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
- Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
- Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 230 V |
| Beschreibung | Ultraviolett |
| Enthält | 2 PTFE-beschichtete Rührstäbe (25 mm), PTFE-ummantelter Temperaturfühler und Netzkabel mit Stecker |
| Gehäusematerial | Ultraviolettes pulverbeschichtetes Metall |
| Elektrische Anforderungen | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Reglertyp | Digital |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,813 in. |
| Größe | 6 x 6 in. |
| Höhe (metrisch) | 9,3 cm |
| Mehr anzeigen |