Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Heizplatte mit Digitalrührer
Artikelnummer. 16391766
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16391766
Marke: Cole-Parmer™ CP152R
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rührbereich: 50 bis 2000 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Beschreibung Rot
Enthält 2 PTFE-beschichtete Rührstäbe (25 mm), PTFE-ummantelter Temperaturfühler und Netzkabel mit Stecker
Gehäusematerial Rotes pulverbeschichtetes Metall
Elektrische Anforderungen 230 V AC, 50/60 Hz
Reglertyp Digital
Länge (angloamerikanisch) 11,813 in.
Größe 6 x 6 in.
Höhe (metrisch) 9,3 cm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 450 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 18 cm
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Wirkleistung 500 W
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 15 l
Rührbereich 50 bis 2000 U/min