Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic Dispenser aus Polypropylen
Artikelnummer. 12040902
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 60 ml
2 bis 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12040902 10 bis 60 ml 1 Stück
12060892 2 bis 10 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12040902
Marke: Cole-Parmer™ 1011283
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Genauigkeit 0,7%
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 10 bis 60 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Schritten 1 ml