Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Clip-Platten für Rotator-Trommel
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 10 Röhrchen
Für 12 Röhrchen
Für 7 Röhrchen
Für 8 Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Diese Clip-Platten sind mit Stuart™ Modell STR4 kompatibel. Der separat erhältliche STR4-Rotatorantrieb wird in Verbindung mit einer breiten Palette von Trommeln verwendet, die für verschiedene Größen und Arten von Gefäßen ausgelegt sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchengestell |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (19 mm) |
| Positionen | 8 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 8 Röhrchen |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 19 mm |