Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Clip-Platten für Rotator-Trommel
Artikelnummer. 12063324
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 10 Röhrchen
Für 12 Röhrchen
Für 7 Röhrchen
Für 8 Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12063324 Für 7 Röhrchen -
12043324 Für 10 Röhrchen 2 Stück
12033324 Für 12 Röhrchen 2 Stück
12053324 Für 8 Röhrchen 2 Stück
4 options
Artikelnummer. 12063324
Marke: Cole-Parmer™ 5160094
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimieren Sie die Leistung Ihres Stuart™ Rotationsschüttlersystems
Diese Clip-Platten sind mit Stuart™ Modell STR4 kompatibel. Der separat erhältliche STR4-Rotatorantrieb wird in Verbindung mit einer breiten Palette von Trommeln verwendet, die für verschiedene Größen und Arten von Gefäßen ausgelegt sind.
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Aufnahmevermögen Röhrchen (24 mm)
Positionen 7
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 7 Röhrchen
Durchmesser (metrisch) Öffnung 24 mm