Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotatorscheibe
Artikelnummer. 11476548
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
20 U/min
2 bis 40 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Zeitschaltbereich:
1 bis 999 min
Reglertyp:
Digital
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize Zeitschaltbereich Reglertyp
11476548 20 U/min 1 Stück - -
11496548 2 bis 40 U/min 1 Stück 1 bis 999 min Digital
2 options
Artikelnummer. 11476548
Marke: Cole-Parmer™ 0765011
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die Verwendung in Inkubatoren bis zu 40 °C und in Kühlräumen bis zu 4 °C. Bibby Scientific™ Stuart™ Rotatorscheiben zeichnen sich durch sanftes und dennoch wirkungsvolles Mischen aus. Ideal für das Aufrechterhalten der Suspension von biologischen Proben, das Belüften von Kulturen und für allgemeine Mischaufgaben.
SB Rotationsscheiben sorgen für sanftes und dennoch wirkungsvolles Mischen, ideal für das Aufrechterhalten der Suspension von biologischen Proben, das Belüften von Kulturen und für allgemeine Mischaufgaben.
  • Die Rotatoren können in Inkubatoren bis 40 °C und in Kühlräumen bis 4 °C eingesetzt werden.
  • Der Drehwinkel ist mit einer Skala zur Messung und Reproduzierung des Mischwinkels komplett einstellbar, von horizontal für minimale Mischung bis vertikal für vollständige lückenlose Mischung.
  • Ein integrierter Behälter fängt alles Verschüttete von den rotierenden Röhrchen auf.
Bestellinformation
Ausschließlich Basiseinheiten; Röhrchenhalter sind separat erhältlich: 11406558, 12027144, 11416558
Spezifikation
Drehzahlbereich 20 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 270 mm
Höhe (metrisch) 240 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Röhrchenhaltern 11416558, 11406558, 12027144