Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotatorscheibe
Artikelnummer. 11496548
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
20 U/min
2 bis 40 U/min
Zeitschaltbereich:
1 bis 999 min
Reglertyp:
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Zeitschaltbereich Reglertyp unitSize
11496548 2 bis 40 U/min 1 bis 999 min Digital 1 Stück
11476548 20 U/min - - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496548 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. SB3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Verwendung in Inkubatoren bis zu 40 °C und in Kühlräumen bis zu 4 °C. Bibby Scientific™ Stuart™ Rotatorscheiben zeichnen sich durch sanftes und dennoch wirkungsvolles Mischen aus. Ideal für das Aufrechterhalten der Suspension von biologischen Proben, das Belüften von Kulturen und für allgemeine Mischaufgaben.
SB Rotationsscheiben sorgen für sanftes und dennoch wirkungsvolles Mischen, ideal für das Aufrechterhalten der Suspension von biologischen Proben, das Belüften von Kulturen und für allgemeine Mischaufgaben.
  • Die Rotatoren können in Inkubatoren bis 40 °C und in Kühlräumen bis 4 °C eingesetzt werden.
  • Der Drehwinkel ist mit einer Skala zur Messung und Reproduzierung des Mischwinkels komplett einstellbar, von horizontal für minimale Mischung bis vertikal für vollständige lückenlose Mischung.
  • Ein integrierter Behälter fängt alles Verschüttete von den rotierenden Röhrchen auf.
Bestellinformation
Ausschließlich Basiseinheiten; Röhrchenhalter sind separat erhältlich: 11406558, 12027144, 11416558
Spezifikation
Drehzahlbereich 2 bis 40 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 270 mm
Höhe (metrisch) 240 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Reglertyp Digital
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Röhrchenhaltern 11416558, 11406558, 12027144
Zeitschaltbereich 1 bis 999 min