Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Wipprüttler
Beschreibung
Durch die Bewegung des Wipprüttlers wird in Gefäßen wie Kulturfläschchen und Petrischalen eine Wellenbewegung erzeugt. Durch eine digitale Einstellmöglichkeit für Geschwindigkeit und Zeit sind genau definierte und reproduzierbare Bedingungen gegeben. Beide Parameter werden über einen handlichen Bedienknopf eingestellt und auf der gut ablesbaren LED-Anzeige angezeigt. Die Wipprüttler sind mit einer rutschhemmenden Matte ausgestattet, die das Verrutschen von Gefäßen mit flachem Boden während des Mischvorgangs verhindert. In nur wenigen Sekunden und ohne Werkzeug kann ein als Zubehör erhältliches Aufsatzsystem angebracht werden, durch das sich der für Proben verfügbare Platz verdreifacht. Jede Stufe wird durch Magneten sicher gehalten.
- Platzsparendes Design
- Digitale Drehzahlregelung und integrierte Zeitschaltuhr
- Als Zubehör erhältliches Aufsatzsystem für mehr Platz für Proben
- 3D-Kreiselbewegung, ideal für Schütteln mit nur geringer Schaumbildung, DNA-Extraktionen, Färben und Entfärben
- Neigungswinkel kann von Hand in jede beliebige Position gebracht werden, damit auch bei gleichzeitigem Schütteln verschiedener Gefäße ein optimales Mischen gegeben ist
- Genau definierte und reproduzierbare Bedingungen durch digitale Einstellung von Geschwindigkeit und Zeit
- Handlicher Bedienknopf und gut ablesbare LED-Anzeige
- Im Lieferumfang rutschhemmende Matte, die das Verrutschen von Gefäßen mit flachem Boden während des Mischvorgangs verhindert
- Als Zubehör erhältliches Aufsatzsystem, das in nur wenigen Sekunden und ohne Werkzeug angebracht werden kann und durch das sich der für Proben verfügbare Platz verdreifacht; Proben werden durch Magneten sicher gehalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 7 ° |
| Tragkraft (metrisch) | 3 kg |
| Drehzahlbereich | 5 bis 70 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4°C bis 40°C |
| Wirkleistung | 50 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 300 mm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 300 x 240 x 150 mm |
| Mehr anzeigen |