Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Edelstahlgestell für Schüttelwasserbad
Artikelnummer. 12738988
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
120 x 13 mm Kulturröhrchen
143 x 1,5-ml-Mikroröhrchen
25 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
30 x 26 mm Kulturröhrchen
56 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
72 x 16 mm Kulturröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
12738988 25 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen 1 Stück
10725004 120 x 13 mm Kulturröhrchen 1 Stück
10181133 143 x 1,5-ml-Mikroröhrchen 1 Stück
12728988 30 x 26 mm Kulturröhrchen 1 Stück
10600394 72 x 16 mm Kulturröhrchen 1 Stück
12718988 56 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12738988 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 1215293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 €
    261.04 € / 1 Stück
    Sparen 30.96 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweitern Sie das Einsatzspektrum Ihres Stuart™ Wasserbads
  • Mit diesem Zubehör wird Ihre Einheit noch vielseitiger
  • Einfacher Austausch mit Stuart Wasserbädern und Schüttelwasserbädern
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttelwasserbad
Aufnahmevermögen 25 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
Material Edelstahl