Learn More
Techne™ Stuart™ 96-Well PCR-Platten mit Rahmen
Artikelnummer. 13058523
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
13058523 Weiß 25 Stück
13048523 Schwarz 25 Stück
13038523 Durchsichtig 25 Stück
3 options
Artikelnummer. 13058523
Marke: Techne™ 1621031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These 96-well PCR plates are skirted to reduce plate distortion and provide stability.
  • Fully skirted to reduce distortion and promote stability
  • Available in Black, Clear and White
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 25
Profil Niedrig
Menge 25/Packung