Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SSL3 Wippschüttler
Beschreibung
Erzeugt eine 3D-Kreiselbewegung, ideal für das Schütteln mit nur geringer Schaumbildung, DNA-Extraktionen, Färben und Entfärben. Der Neigungswinkel kann von Hand in jede beliebige Position gebracht werden, um das Mischen von Proben zu optimieren. Die digitale Einstellmöglichkeit der Geschwindigkeit und Zeit ermöglicht genau definierte und reproduzierbare Bedingungen. Die Parameter werden über einen handlichen Bedienknopf eingestellt und auf der gut ablesbaren LED-Anzeige angezeigt.
- Platzsparendes Design oder Gerät in einer für Laboratorien geeigneten Größe
- Digitale Geschwindigkeitsregelung und integrierte Zeitschaltuhr
- Mit Anti-Rutsch-Matte, um den sicheren Halt von Gefäßen mit flachem Boden während des Mischvorgangs zu gewährleisten.
- Als Zubehör lieferbares Aufsatzsystem für mehr Platz für Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 3 bis 12° |
| Tragkraft (metrisch) | 10 kg |
| Drehzahlbereich | 5 bis 70 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4°C bis 40°C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 420 mm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 420 x 360 x 170 mm |
| Höhe (metrisch) | 170mm |
| Mehr anzeigen |