Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SSL3 Kreiselschüttler
Artikelnummer. 10034264
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
5 bis 70 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
10034264 5 bis 70 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10034264 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 5190026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Führt eine spiralförmige 3D-Bewegung aus, die ideal für nichtschäumende Agitation, DNA-Extraktionen, Färbungs- und Entfärbungsverfahren ist. Bibby Scientific™ Stuart™ SSM3 Kreiselschüttler optimieren das Mischen von Gefäßen durch manuelles Ändern des Neigungswinkels in die gewünschte Position. Digitale Auswahl der Geschwindigkeit und der Zeit ermöglichen genaue und reproduzierbare Bedingungen.
Das Gerät erzeugt eine 3D-Kreiselbewegung, ideal für das Schütteln mit nur geringer Schaumbildung, DNA-Extraktionen, Färben und Entfärben. Der Neigungswinkel kann von Hand in jede beliebige Position gebracht werden, um das Mischen von Proben zu optimieren. Die digitale Einstellmöglichkeit der Geschwindigkeit und Zeit ermöglicht genau definierte und reproduzierbare Bedingungen. Beide Parameter werden über einen handlichen Bedienknopf eingestellt und auf der gut ablesbaren LED-Anzeige angezeigt. Das Modell ist zudem mit einer rutschhemmenden Matte ausgestattet, die das Verrutschen von Gefäßen mit flachem Boden während des Mischvorgangs verhindert. In nur wenigen Sekunden und ohne Werkzeug kann ein als Zubehör erhältliches Aufsatzsystem angebracht werden, durch das sich der für Proben verfügbare Platz verdreifacht. Jede Stufe wird durch Magneten sicher gehalten.
  • Platzsparendes Design
  • Digitale Drehzahlregelung und integrierte Zeitschaltuhr
  • Als Zubehör erhältliches Aufsatzsystem für mehr Platz für Proben
  • 3D-Kreiselbewegung, ideal für Schütteln mit nur geringer Schaumbildung, DNA-Extraktionen, Färben und Entfärben
  • Neigungswinkel kann von Hand in jede beliebige Position gebracht werden, damit auch bei gleichzeitigem Schütteln verschiedener Gefäße ein optimales Mischen gegeben ist
  • Genau definierte und reproduzierbare Bedingungen durch digitale Einstellung von Geschwindigkeit und Zeit
  • Handlicher Bedienknopf und gut ablesbare LED-Anzeige
  • Im Lieferumfang rutschhemmende Matte, die das Verrutschen von Gefäßen mit flachem Boden während des Mischvorgangs verhindert
  • Als Zubehör erhältliches Aufsatzsystem, das in nur wenigen Sekunden und ohne Werkzeug angebracht werden kann und durch das sich der für Proben verfügbare Platz verdreifacht; Proben werden durch Magneten sicher gehalten.
Spezifikation
Neigungswinkel 3 bis 12°
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 5 bis 70 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 4°C bis 40°C
Wirkleistung 50 W
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 165mm
Länge (metrisch) Plattform 235mm
Breite (metrisch) Plattform 235mm
Modell SSM3