Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Rührpaddelköpfe
Product Code. 11476528
Change view
Click to view available options
Typ:
Flügelradanker
Großer Paddelkopf
Großer Propellerkopf mit 2 Paddeln
Kleiner Paddelkopf
Kleiner Propellerkopf mit 4 Paddeln
Breite (metrisch):
50 mm
60 mm
80 mm
94 mm
Unit Size:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Breite (metrisch) Unit Size
11476528 Kleiner Propellerkopf mit 4 Paddeln 50 mm 1 Stück
11486528 Flügelradanker 60 mm 1 Stück
11466528 Großer Propellerkopf mit 2 Paddeln 80 mm -
11456528 Großer Paddelkopf 94 mm 1 Stück
11446528 Kleiner Paddelkopf 60 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11476528 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 9996819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.60 €
    55.77 € / 1 Stück
    Sparen 4.83 €
    7% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 09-12-2026