Learn More
Techne™ Durchflusskühler Modell FC-200
Artikelnummer. 12982601
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
FC-200
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
12982601 FC-200 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12982601 Lieferant Techne™ Lieferanten-Nr. 1611243
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verwendung bei erforderlichen Temperaturen bis -35 °C
  • Kompakte Kühleinheiten mit 200 ml Innenvolumen
  • Für den Einsatz mit Techne Flüssigkeitsbädern entwickelt.
Spezifikation
Temperaturbereich -20 °C
Modell FC-200
Spannung 230 V