missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ STX1B Monoclonal Antibody (676204)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA561726
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Potentially involved in docking of synaptic vesicles at presynaptic active zones. May mediate Ca(2+)-regulation of exocytosis acrosomal reaction in sperm.
Spezifikation
| STX1B | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| P61264, P61265, P61266 | |
| STX1B | |
| E. coli-derived recombinant human Syntaxin 1B, Lys2-Lys264. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 676204 | |
| Unconjugated | |
| STX1B | |
| GEFSP9; STX1B; STX1B1; STX1B2; syntaxin 1B; syntaxin-1B; Syntaxin-1B1; syntaxin-1B2 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 112755, 24923, 56216 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur