Learn More
Styrol 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322072
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322072 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30322072 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010506ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene
CAS 100-42-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Styrene
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C8 H8
Konzentration 2000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Styrene
InChI-Formel InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=Cc1ccccc1
IUPAC-Name Styrol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
Menge 1 mL
Formelmasse 104,0626 g/mol