Learn More
Styrene-beta,beta-d2, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Styrene beta,beta-d2 |
| CAS | 934-85-0 |
| Summenformel | C8 2H2 H6 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, ethenyl-2,2-d2-, Styrene-β,β-d2 (6 CI,7 CI,8 CI), Ethenyl-2,2-d2benzene, Styrene-β-d2, β,β-Dideuteriostyrene, Styrene-β,β-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7 H,1H2/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C(=Cc1ccccc1)[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuterioethenylbenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.16 |
| Formelmasse | 106.0752 g/mol |
| Mehr anzeigen |