Learn More
Styrol-d8, 98 % (isotopisch) stab. Mit 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Styrene-d{8} is used in Organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Styrene-d8 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Namenshinweis | Stabilized with 4-tert-butylcatechol, Isotopic |
| Dichte | 0,979 g/mL |
| Flammpunkt | 31 °C (88 °F) |
| Verpackung | Ampulle |
| Brechungsindex | 1,5445 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |