Learn More
Styrene D8 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Styrene D8 |
| CAS | 19361-62-7 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Methanol |
| Summenformel | C8 2H8 |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | Styrene D8 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]C(=C([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioethenyl)benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 112.2 |
| Mehr anzeigen |