Learn More
Styrene-d8, CDN
Artikelnummer. 30308778
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30308778
Marke: CDN CDND11361G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene D8
CAS 19361-62-7
Summenformel C8 2H8
Menge 1 g
Synonym Styrene D8
InChI-Formel InChI=1 S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7 H,1H2/i1D2,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]C(=C([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioethenyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol) 112.2
Formelmasse 112.1128 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity