Learn More
Styrol-d8, für die NMR-Spektroskopie, 98+ Atom-% D, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10125113
Marke: Thermo Scientific Acros 175390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 19361-62-7 | C8H8 | 112.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19361-62-7
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 112.201
MDL-Nummer MFCD00044231
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Synonym styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8
PubChem CID 88025
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioethenyl)benzol
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene-d8
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 98+ atom% D
Dichte 0,9700g/mL
Deuterium (D) Min. 98,0%
Flammpunkt 32°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5443
Wasser Max. 0,05% (coulometrisch)
Menge 1 g
Siedepunkt 50.0°C to 51.0°C (25.0mmHg)
Strukturformel C6D5CD=CD2
Formelmasse 112.22
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene-d8, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält 4-tert-Butyl catechol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.