Learn More
Styroloxid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10795791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10795791 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10476950 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10215140 1 L Glasflasche 1 Liter
10616714 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10795791
Marke: Thermo Scientific Acros 132802500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-09-3
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00005121
InChI-Schlüssel AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC-Name 2-Phenyloxiran
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene oxide
Schmelzpunkt -37.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 194.0°C
Flammpunkt 74°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5330 to 1.5360
Menge 250 mL
Beilstein 17, 49
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit