Learn More
Fisherbrand™ SUB-GEL Horizontale PROMO Gel-Tanks zu Lehrzwecken
Artikelnummer. p-6827066 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
6X Mini Klassenzimmer-Arbeitsstation
Gel-Tank für Lehrzwecke, 4 UV-Tabletts
Gel-Tank für Lehrzwecke, 6 UV-Tabletts
Enthält:
Sechs 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, zwölf 8 Probenkämme, zwölf Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel
Sechs 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, zwölf 8 Probenkämme, zwölf Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel, zusätzliche Stromversorgung (Kat. Nr. 12643546)
Vier 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, acht 8 Probenkämme, acht Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel
Vier 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, acht 8 Probenkämme, acht Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel, zusätzliche Stromversorgung (Kat. Nr. 12643546)
Vier SUB-GEL 6X Mini-Einheiten (Kat. Nr. 15321357) und Stromversorgung (Kat. Nr. 12613546)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Enthält unitSize
15341357 Gel-Tank für Lehrzwecke, 4 UV-Tabletts Vier 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, acht 8 Probenkämme, acht Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel 1 Stück
15351357 Gel-Tank für Lehrzwecke, 4 UV-Tabletts Vier 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, acht 8 Probenkämme, acht Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel, zusätzliche Stromversorgung (Kat. Nr. 12643546) 1 Stück
15321357 Gel-Tank für Lehrzwecke, 6 UV-Tabletts Sechs 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, zwölf 8 Probenkämme, zwölf Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel 1 Stück
15331357 Gel-Tank für Lehrzwecke, 6 UV-Tabletts Sechs 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, zwölf 8 Probenkämme, zwölf Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel, zusätzliche Stromversorgung (Kat. Nr. 12643546) 1 Stück
15361357 6X Mini Klassenzimmer-Arbeitsstation Vier SUB-GEL 6X Mini-Einheiten (Kat. Nr. 15321357) und Stromversorgung (Kat. Nr. 12613546) 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15341357
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SUB-GEL Gel-Tanks zu Lehrzwecken eignen sich ideal für die Demonstration der horizontalen Gelelektrophorese. Die Ausführung mit nur einem Geltank und einem Netzteil hilft Lehrern dabei, vielen Schülern die horizontale Gelelektrophorese vorzuführen.
  • Hochwertige Spritzguss-Konstruktion
  • Auslauffreie ‘Plug-and-Go’-Gießdämme
  • UV-transparente Geltabletts
  • Höhenverstellbare Kämme
  • Geringe Gel- und Puffervolumina
  • Elektroden im Kassettenstil - schwer zu brechen und leicht zu wechseln
  • Jeder Tank ist mit oder ohne Netzteil erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Standardkämme: Acht x 8 Proben, 1 mm MC (2 Kämme pro Gel)
Gerät fasst Maximaler Geldurchsatz: Vier 70 mm x 70 mm Minigele
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen: Bildung – ideal zur Demonstration der horizontalen Gelelektrophorese im Unterricht, Elektrophorese von Minigelen mit hohem Durchsatz
Typ Gel-Tank für Lehrzwecke, 4 UV-Tabletts
Gelabmessungen 7 x 7 cm (2.7 x 2.7 in.)
Enthält Vier 70 mm x 70 mm UV-Tabletts, acht 8 Probenkämme, acht Gussdämme, Beladungsanleitung und Kabel
Probengröße 64 Proben mit standardmäßiger Kamm-Option, 128 Proben mit optionalen 16 Probenkämmen
Puffervolumen (metrisch) 500 ml
Abmessungen (L x B x H) 26.5 x 17.5 x 9 cm (10.4 x 6.8 x 3.5 in.)