Learn More
Hoefer™ HORIZONTAL SUBMARIN UNIT 10X11.5CM 10X11.5CM
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Maximale Probendurchsatzkapazität von 80
- Verfügt über ein abnehmbares Gelgießtablett mit Enddichtungen, mit denen Gele direkt im Tank gegossen werden können
- Ideal für routinemäßige vorbereitende und analytische Elektrophoreseverfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 61010-1, CE |
| Typ | Mini Plus Submarine-Gelelektrophoresesystem |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 80% |
| Enthält | Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Running-Tablett mit Silikondichtung, 1 mm dick, 16-Well Kämme, farbige Beladungsstreifen |
| Probengröße | 80 |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Füllmenge (metrisch) | 0,45 L |
| Abmessungen (L x B) | 23 x 16,5 cm (9,05 x 6,4 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,05 in. |
| Mehr anzeigen |