Learn More
Suberinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421718
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11421718 100 g 100 Gramm
11431718 500 g 500 Gramm
11441718 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11421718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13963.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Suberic acid is used in drug synthesis and in the production of plastics. It is also used in the preparation of reduction-sensitive micelles, which affects their cellular uptake. Further, it is used in the delivery of anticancer drugs. In addition, it is used in the fluorescent detection of amidinium-carboxylate and amidinium formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Subersäure wird in der Arzneimittelsynthese und bei der Herstellung von Kunststoffen eingesetzt. Sie wird auch bei der Vorbereitung von reduzierungsempfindlichen Micellen verwendet, was deren zelluläre Aufnahme beeinflusst. Darüber hinaus wird sie bei der Bereitstellung von Krebsmedikamenten verwendet. Außerdem wird sie bei der Fluoreszenzdetektion von Amidinium-Carboxylat- und Amidinium-Bildung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer löslich in Äther. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-48-6
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00004428
InChI-Schlüssel TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
IUPAC-Name Octandioinsäure
SMILES OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Suberic acid
Schmelzpunkt 141°C to 144°C
Siedepunkt 230°C (15 mmHg)
Flammpunkt 203°C (397°F)
Menge 100 g
Beilstein 1210161
Merck Index 14,8862
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in ether. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Suberic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Octanedioic acid