Learn More
Suberinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10785621 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10173280 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10627744 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10785621
Marke: Thermo Scientific Acros 132811000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-48-6
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00004428
InChI-Schlüssel TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
IUPAC-Name Octandioinsäure
SMILES OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Suberic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 141°C to 144°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Siedepunkt 230°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 203°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2C(CH2)6CO2H
Menge 100 g
Beilstein 02, IV, 2028
Merck Index 15, 8992
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: 1g/172mL ether,soluble in alcohol,practically insoluble in chloroform,soluble in polar solvents
Viskosität 6.2 mPa.s (150°C)
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Suberic acid
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.