Learn More
Subersäure, TRC
Artikelnummer. 30134163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134163 10 g 10 Gramm
17914895 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134163 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68867010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-48-6
Summenformel C8 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
Synonym Octanedioic acid (6CI, 9CI, ACI), Suberic acid (8CI), 1,6-Dicarboxyhexane, 1,6-Hexanedicarboxylic acid, 1,8-Octanedioic acid, Cork acid, Hexamethylenedicarboxylic acid, NSC 25952, NSC 53777
IUPAC-Name Octandioinsäure
SMILES OC(=O)CCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Suberic acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 174.0892