missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Substance P (7-11)

Artikelnummer. 16492128
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16492128 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492128 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1492

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Substance P (7-11) is a C-terminal fragment of Substance P which can cause an increase in the intracellular calcium concentration.

Spezifikation

CAS 51165-05-0
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekulargewicht 612.78 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.