Learn More
Succinaminsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10562941 100 g Glasflasche 100 Gramm
10552941 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562941 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158731000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 638-32-4 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-32-4
Summenformel C4H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 117.10
MDL-Nummer MFCD00008041
InChI-Schlüssel JDVPQXZIJDEHAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinamic acid, butanoic acid, 4-amino-4-oxo, succinic acid monoamide, 3-carbamoylpropanoic acid, succinamidic acid, acmc-1b64y, 3-c-hydroxycarbonimidoyl propanoic acid
PubChem CID 12522
ChEBI CHEBI:50398
IUPAC-Name 3-carbamoylpropanoic acid
SMILES NC(=O)CCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinamic acid
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCOCH2CH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 02, 614
Formelmasse 117.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln